Learn More
Ácido 4-piperidinobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Piperidinobenzoic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 4-piperidin-1-yl-benzoic acid, 4-piperidin-1-yl benzoic acid, 4-piperidinobenzoic acid, 4-piperidinobenzenecarboxylic acid, benzoic acid, 4-1-piperidinyl, 1-4-carboxyphenyl piperidine, 4-1-piperidinyl benzoic acid, benzoic acid,4-1-piperidinyl, 4-piperidylbenzoic acid, cambridge id 5267560 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |