Learn More
4-Piperazin-1-il-furo[3,2-c]piridina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110707
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
81078-84-4
C11H13N3O
203.245
MFCD06411551
LUIZVTKJWSGSPA-UHFFFAOYSA-N
4-piperazin-1-yl furo 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-yl-furo 3,2-c pyridine, 1-furo 3,2-c pyridin-4-yl piperazine, furo 3,2-c pyridine, 4-1-piperazinyl, pubchem17312, d04vxp, 4-piperazinylfurano 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-ylfuro 3,2-c pyridine, 1-4-furo 3,2-c pyridinyl piperazine, 4-1-piperazinyl furo 3,2-c pyridine
2794808
4-piperazin-1-ilfuro[3,2-c]piridina
C1CN(CCN1)C2=NC=CC3=C2C=CO3
81078-84-4
C11H13N3O
203.245
MFCD06411551
LUIZVTKJWSGSPA-UHFFFAOYSA-N
4-piperazin-1-yl furo 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-yl-furo 3,2-c pyridine, 1-furo 3,2-c pyridin-4-yl piperazine, furo 3,2-c pyridine, 4-1-piperazinyl, pubchem17312, d04vxp, 4-piperazinylfurano 3,2-c pyridine, 4-piperazin-1-ylfuro 3,2-c pyridine, 1-4-furo 3,2-c pyridinyl piperazine, 4-1-piperazinyl furo 3,2-c pyridine
2794808
4-piperazin-1-ilfuro[3,2-c]piridina
C1CN(CCN1)C2=NC=CC3=C2C=CO3
Nombre del producto químico o material 4-Piperazin-1-yl-furo[3, 2-c]pyridine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%