missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fenilsemicarbazida, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Phenylsemicarbazide |
Punto de fusión | 123°C to 125°C |
Beilstein | 511107 |
Índice Merck | 14,7312 |
Cantidad | 10 g |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.17 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'