Learn More
4-Fenilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779455
43.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
939-23-1
C11H9N
155.20
MFCD00006420
JVZRCNQLWOELDU-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-phenyl, p-phenylpyridine, 4-phenyl-pyridine, 4-azabiphenyl, unii-452kd9ycg7, 4-aza-1,1'-biphenyl, phenyl-pyridine, 4-phenylpyridin, 4-pyridylbenzene, zlchem 480
13651
4-fenilpiridina
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
939-23-1
C11H9N
155.20
MFCD00006420
JVZRCNQLWOELDU-UHFFFAOYSA-N
pyridine, 4-phenyl, p-phenylpyridine, 4-phenyl-pyridine, 4-azabiphenyl, unii-452kd9ycg7, 4-aza-1,1'-biphenyl, phenyl-pyridine, 4-phenylpyridin, 4-pyridylbenzene, zlchem 480
13651
4-fenilpiridina
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Phenylpyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 71.0°C to 75.0°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 274.0°C to 275.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)C6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 20, 424
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in cold water. Other solubilities: soluble in ethanol and ethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.