Learn More
Ácido 4-fenil-4-piperidinacarboxílico p-metilbencenosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-183489
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
83949-32-0
C12H15NO2·C7H8O3S
377.45
MFCD00044709
NQLZTDKDXBKUGY-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzene-1-sulfonic acid; 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-4-phenylpiperidine tosylate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid compound with 4-methylbenzenesulfonic acid 1:1, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 4-toluenesulfonate, isonipecotic acid, 4-phenyl-; para-toluene sulfonate, 4-phenyl-4-carboxy piperidine tosylate, 4-carboxy-4-phenylpiperidine p-toluenesulfonate, 4-phenyl-piperidine-4-carboxylic acid tosylate
2723657
ácido 4-metilbencenosulfónico; ácido 4-fenilpiperidina-4-carboxílico
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
83949-32-0
C12H15NO2·C7H8O3S
377.45
MFCD00044709
NQLZTDKDXBKUGY-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzene-1-sulfonic acid; 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-4-phenylpiperidine tosylate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid compound with 4-methylbenzenesulfonic acid 1:1, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 4-toluenesulfonate, isonipecotic acid, 4-phenyl-; para-toluene sulfonate, 4-phenyl-4-carboxy piperidine tosylate, 4-carboxy-4-phenylpiperidine p-toluenesulfonate, 4-phenyl-piperidine-4-carboxylic acid tosylate
2723657
ácido 4-metilbencenosulfónico; ácido 4-fenilpiperidina-4-carboxílico
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225°C to 229°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (3% in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.45
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.