Learn More
4-Fenil-1-buten-4-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10786183
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
936-58-3
C10H12O
148.2
MFCD00039617
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
220119
1-fenilbut-3-en-1-ol
C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
936-58-3
C10H12O
148.2
MFCD00039617
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
220119
1-fenilbut-3-en-1-ol
C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-buten-4-ol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9920g/mL
Punto de ebullición 234°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OH)CH2CHCH2
Índice de refracción 1.5300 to 1.532
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.992
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.