Learn More
4-Phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC21501DE
Detalles adicionales : CAS : 78875-63-5 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10420954
  • 281.30€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
78875-63-5
206.219
DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
2737167
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
C9H6N2O2S
MFCD00052216
4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
4-phenylthiadiazole-5-carboxylic acid
Especificación
4-Phenyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
5g
96.5
97%
MFCD00052216
DQZLGXDVESJWKA-UHFFFAOYSA-N
4-phenylthiadiazole-5-carboxylic acid
2737167
97%
Amber Glass Bottle
78875-63-5
100.0
C9H6N2O2S
4-phenyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-phenyl, 4-phenyl-5-thiadiazolecarboxylic acid, 5-carboxy-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-phenyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-phenyl 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, 4-phenyl, 4-phenyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SN=N2)C(=O)O
206.219
206.22
Videos
SDS Documentación