Learn More
4-Phenoxyphenethylamine, 97+%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 393490010
Detalles adicionales : CAS : 118468-18-1 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10208383
  • 218.20€ / 1 g
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
118468-18-1
213.28
JNHPLGDXCJAUBX-UHFFFAOYSA-N
145535
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CCN
C14H15NO
MFCD00079777
4-phenoxyphenethylamine, 2-4-phenoxyphenyl ethanamine, 2-4-phenoxyphenyl ethan-1-amine, o-phenyl-tyramine, benzeneethanamine,4-phenoxy, benzeneethanamine, 4-phenoxy, 2-4-phenoxy-phenyl-ethylamine, 4-butylpiperidine hcl form, acmc-1cb59, 2-4-phenoxyphenyl ethylamine
2-(4-phenoxyphenyl)ethanamine
Especificaciones
4-Phenoxyphenethylamine
Authentic
1.5830 to 1.5850 (20°C, 589nm)
125°C (1.0mmHg)
1g
97.0
97% min. (GC)
C6H5OC6H4CH2CH2NH2
13, IV, 1789
JNHPLGDXCJAUBX-UHFFFAOYSA-N
2-(4-phenoxyphenyl)ethanamine
145535
Liquid
1.0900g/mL
Glass bottle
1.09
Yellow
118468-18-1
100.0
C14H15NO
MFCD00079777
4-phenoxyphenethylamine, 2-4-phenoxyphenyl ethanamine, 2-4-phenoxyphenyl ethan-1-amine, o-phenyl-tyramine, benzeneethanamine,4-phenoxy, benzeneethanamine, 4-phenoxy, 2-4-phenoxy-phenyl-ethylamine, 4-butylpiperidine hcl form, acmc-1cb59, 2-4-phenoxyphenyl ethylamine
C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)CCN
213.28
213.28
97+%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Phenoxyphenethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos