Learn More
4-Fenoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10032490
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
67-36-7
C13H10O2
198.22
MFCD00003383
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
66139
4-fenoxibenzaldehído
O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
67-36-7
C13H10O2
198.22
MFCD00003383
QWLHJVDRPZNVBS-UHFFFAOYSA-N
p-phenoxybenzaldehyde, 4-formyldiphenyl ether, benzaldehyde, p-phenoxy, benzaldehyde, 4-phenoxy, 4-phenoxy-benzaldehyde, 4-phenyloxy benzaldehyde, diphenyl ether 4-carboxaldehyde, zlchem 548, 4-formyldiphenylether, 4-phenoxy benzaldehyde
66139
4-fenoxibenzaldehído
O=CC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxybenzaldehyde
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 24°C to 25°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1320g/mL
Punto de ebullición 185°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OC6H4CHO
Índice de refracción 1.6100 to 1.612
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.132
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse