Learn More
4-Pentin-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080745
39.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5390-04-5
MFCD00002974
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
5390-04-5
MFCD00002974
4-Pentyn-1-ol is widely utilized in ring-opening polymerization reactions. It plays an important role as a starting reagent in stereo selective total synthesis of antimicrobial marine metabolites, ieodomycin A and B. It is also used in the preparation of 3-pent-4-ynyloxy phthalonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El4-Pentin-1-ol se utiliza ampliamente en reacciones de polimerización de apertura de anillos. Desempeña un papel importante como reactivo inicial en la síntesis total selectiva estéreo de metabolitos marinos antimicrobianos, ieodomicina A y B. también se utiliza en la preparación de 3-pent-4-niloxi ftalonitrilo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Mantener alejado de las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Pentyn-1-ol
Densidad 0.907
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Fórmula molecular C9H9BrO3
Fórmula lineal HC≡C(CH2)3OH
Índice de refracción 1.445
Cantidad 5 g
Beilstein 1736712
Sinónimo 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
Información de solubilidad Miscible with water.
Clave InChI UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)C=O)Br)OC
Nombre IUPAC 2-bromo-4,5-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 245.07
PubChem CID 79351
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%