Learn More
Cloruro de 4-pentilbenceno-1-sulfonilo, 97 %, Maybridge
Catalog Number 10029161
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
73948-18-2
C11H15ClO2S
246.75
MFCD00173759
XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
144625
CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
73948-18-2
C11H15ClO2S
246.75
MFCD00173759
XDWXZRVWJHEWMT-UHFFFAOYSA-N
4-n-pentylbenzenesulfonyl chloride, 4-pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-t-amylbenzenesulphonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulfonyl chloride, pubchem5685, chloro 4-pentylphenyl sulfone, 4-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-amylbenzenesulphonyl choride, 4-n-pentylphenylsulfonyl chloride, 4-n-pentylbenzenesulfonly chloride
144625
CCCCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Nombre del producto químico o material 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3(CH2)4C6H4SO2Cl
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC cloruro de 4-pentilbenceno-1-sulfonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.76
Porcentaje de pureza 97%