Learn More
Ácido 4-oxo-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]furano-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10783633
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
56671-28-4
C9H8O4
180.159
MFCD00052170
FABBWECRHZNMDQ-UHFFFAOYSA-N
4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b furan-3-carboxylic acid, maybridge1_007745, 4-oxo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-b furan-3-carboxylic acid, oxotetrahydrobenzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-benzofurancarboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrocoumarone-3-carboxylic acid, 3-benzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxobenzofuran-3-carboxylic acid
713937
Ácido 4-oxo-6,7-dihidro-5H-1-benzofuran-3-carboxílico
C1CC2=C(C(=O)C1)C(=CO2)C(=O)O
56671-28-4
C9H8O4
180.159
MFCD00052170
FABBWECRHZNMDQ-UHFFFAOYSA-N
4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b furan-3-carboxylic acid, maybridge1_007745, 4-oxo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-b furan-3-carboxylic acid, oxotetrahydrobenzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-benzofurancarboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrocoumarone-3-carboxylic acid, 3-benzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxobenzofuran-3-carboxylic acid
713937
Ácido 4-oxo-6,7-dihidro-5H-1-benzofuran-3-carboxílico
C1CC2=C(C(=O)C1)C(=CO2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%