Learn More
N-óxido de 4-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012051
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1124-33-0
C5H4N2O3
140.10
MFCD00006206
RXKNNAKAVAHBNK-UHFFFAOYSA-N
4-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitropyridine-n-oxide, 4-nitropyridine-1-oxide, pyridine, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitropyridin-1-ium-1-olate, p-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine oxide, 4-nitro-n-oxopyridine, 4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
14300
[O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1124-33-0
C5H4N2O3
140.10
MFCD00006206
RXKNNAKAVAHBNK-UHFFFAOYSA-N
4-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine 1-oxide, 4-nitropyridine-n-oxide, 4-nitropyridine-1-oxide, pyridine, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitropyridin-1-ium-1-olate, p-nitropyridine n-oxide, 4-nitropyridine oxide, 4-nitro-n-oxopyridine, 4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
14300
[O-][N+](=O)C1=CC=[N+]([O-])C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Nitropyridine N-oxide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 159°C to 164°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC 4-nitro-1-oxidopiridin-1-io
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitropyridine N-oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.