Learn More
4-Nitrofenilfosforilcolina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Descripción
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline is a useful probe in the assay of Phospholipase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La O-(4-nitrofenilfosforil)colina es una sonda útil en el ensayo de fosfolipasa C.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La O-(4-nitrofenilfosforil)colina es una sonda útil en el ensayo de fosfolipasa C.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenylphosphorylcholine |
Punto de fusión | 233°C to 235°C |
Color | Amarillo |
Cantidad | 100 mg |
Beilstein | 1895422 |
Sensibilidad | Light and moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.24 |
Forma física | Sólido |