missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 4-nitrofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and also used for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y producto intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica y también para la medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Es una importante materia prima y producto intermediario que se utiliza en la síntesis orgánica y también para la medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenylacetic acid |
Punto de fusión | 152°C to 156°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1911801 |
Índice Merck | 14,6622 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.15 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'