Learn More
Sal disódica 4-nitrofenil fosfato hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Substrate for alkaline and acid phosphatase determinations4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate is a chromogenic substrate used in the determination of acid and alkaline phosphatases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sustrato para determinaciones de fosfatasa alcalina y ácida 4-nitrofenil fosfato de sal disódica de hexahidrato es un sustrato cromogénico utilizado en la determinación de fosfatasas ácidas y alcalinas.
Solubilidad
Miscible con agua. No miscible con etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
El sustrato para determinaciones de fosfatasa alcalina y ácida 4-nitrofenil fosfato de sal disódica de hexahidrato es un sustrato cromogénico utilizado en la determinación de fosfatasas ácidas y alcalinas.
Solubilidad
Miscible con agua. No miscible con etanol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 5324661 |
Información de solubilidad | Miscible with water. Immiscible with ethanol and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.15 (263.06 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |