Learn More
Acetato de 4-nitrofenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058252
22.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
830-03-5
C8H7NO4
181.15
MFCD00007326
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
13243
CHEBI:82635
acetato de (4-nitrofenilo)
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
830-03-5
C8H7NO4
181.15
MFCD00007326
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
13243
CHEBI:82635
acetato de (4-nitrofenilo)
CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
4-Nitrophenyl acetate is used with iodoacetic acid for reductive cleavage of methionine-containing peptides. It is also used as a substrate that has been used in assays for esterase and lipase activity. Inorganic complexes have been evaluated for their methanolysis or hydrolysis activity using p-nitrophenyl acetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de 4-nitrofenilo se utiliza con ácido yodoacético para la escisión reductora de péptidos que contienen metionina. También se usa como sustrato que se ha utilizado en ensayos de actividad de esterasa y lipasa. Los complejos inorgánicos se han evaluado para su actividad de metanólisis o hidrólisis mediante acetato de p-nitrofenilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Nitrophenyl acetate
Punto de fusión 77°C to 79°C
Cantidad 10 g
Beilstein 515874
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%