Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitroindole-2-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63557.MD
Detalles adicionales : CAS : 16732-60-8 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15490309
  • 180.00€ / 250 miligramos
Fecha estimada de envío
13-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
16732-60-8
206.157
MDWCXENHATUMDQ-UHFFFAOYSA-N
14368901
C9H6N2O4
MFCD07374290
4-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2-indolecarboxylic acid
C1=CC2=C(C=C(N2)C(=O)O)C(=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
4-Nitroindole-2-carboxylic acid
250mg
C9H6N2O4
4-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2-indolecarboxylic acid
C1=CC2=C(C=C(N2)C(=O)O)C(=C1)[N+](=O)[O-]
14368901
Solid
Yellow
16732-60-8
MFCD07374290
MDWCXENHATUMDQ-UHFFFAOYSA-N
206.157
206.15
97%
Videos
SDS Documentos