missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alcohol 4-nitrocinamílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
4-Nitrocinnamyl alcohol is used in the preparation of 4-nitrocinnamyl chloride by reacting with tosyl chloride (TsCl).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4-nitrocinamílico se utiliza en la preparación de cloruro de 4-nitrocinamilo al reaccionar con el cloruro de tosilo (TsCl).
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El alcohol 4-nitrocinamílico se utiliza en la preparación de cloruro de 4-nitrocinamilo al reaccionar con el cloruro de tosilo (TsCl).
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrocinnamyl alcohol |
Punto de fusión | 126°C to 130°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1948238 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl Acetate. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.18 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'