Learn More
Alfa Aesar™ Alcohol 4-nitrocinamílico, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A10338.06
Detalles adicionales : CAS : 1504-63-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11444123
  • 156.00€ / 5 g
Fecha estimada de envío
24-05-2021
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El alcohol 4-nitrocinamílico se utiliza en la preparación de cloruro de 4-nitrocinamilo al reaccionar con el cloruro de tosilo (TsCl).
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y acetato de etilo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
1504-63-8
179.175
LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
5462894
C1=CC(=CC=C1C=CCO)[N+](=O)[O-]
C9H9NO3
MFCD00017045
4-nitrocinnamyl alcohol, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, p-nitrocinnamyl alcohol, 3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, 2-propen-1-ol, 3-4-nitrophenyl, 2-propen-1-ol, 3-p-nitrophenyl, 3-p-nitrophenyl allyl alcohol, 3-4-nitrophenyl-2-propenol
(E)-3-(4-nitrofenil)prop-2-en-1-ol
Especificaciones
4-Nitrocinnamyl alcohol
5g
C9H9NO3
1948238
Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl Acetate.
C1=CC(=CC=C1C=CCO)[N+](=O)[O-]
179.175
179.18
126°C to 130°C
1504-63-8
MFCD00017045
4-nitrocinnamyl alcohol, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, e-3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, p-nitrocinnamyl alcohol, 3-4-nitrophenyl prop-2-en-1-ol, 2-propen-1-ol, 3-4-nitrophenyl, 2-propen-1-ol, 3-p-nitrophenyl, 3-p-nitrophenyl allyl alcohol, 3-4-nitrophenyl-2-propenol
LGXXEDSIJZHDBN-OWOJBTEDSA-N
(E)-3-(4-nitrofenil)prop-2-en-1-ol
5462894
98%
Videos
SDS Documentos