Learn More
Bromuro de 4-nitrobencilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
4-Nitrobenzyl bromide is used in the synthesis of di and tri-substituted azoles. It is also used in the preparation of N6-Benzyladenosine-5’-uronamides as selective A3 adenosine agonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de 4-nitrobencilo se utiliza en la síntesis de azoles di- y tri-sustituidos. También se utiliza en la preparación de N6-benciladenosina-5’-uronamidas como agonistas de adenosina A3 selectivos.
Solubilidad
Hidroliza en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, aminas, bases y alcoholes.
El bromuro de 4-nitrobencilo se utiliza en la síntesis de azoles di- y tri-sustituidos. También se utiliza en la preparación de N6-benciladenosina-5’-uronamidas como agonistas de adenosina A3 selectivos.
Solubilidad
Hidroliza en agua. Soluble en alcohol y éter.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, aminas, bases y alcoholes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Nitrobenzyl bromide |
Punto de fusión | 97°C to 101°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 742796 |
Información de solubilidad | It hydrolyzes in water. Soluble in alcohol and ether. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.04 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |