missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrobenzamida, + 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7081527
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
619-80-7
C7H6N2O3
166.136
MFCD00007994
ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
p-nitrobenzamide, benzamide, 4-nitro, benzamide, p-nitro, 4-nitro-benzamide, 4-nitro benzamide, 4-carbamoylnitrobenzene, pubchem13419, acmc-209myf, 4-nitrobenzamide
12091
4-nitrobenzamida
C1=CC(=CC=C1C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
619-80-7
C7H6N2O3
166.136
MFCD00007994
ZESWUEBPRPGMTP-UHFFFAOYSA-N
p-nitrobenzamide, benzamide, 4-nitro, benzamide, p-nitro, 4-nitro-benzamide, 4-nitro benzamide, 4-carbamoylnitrobenzene, pubchem13419, acmc-209myf, 4-nitrobenzamide
12091
4-nitrobenzamida
C1=CC(=CC=C1C(=O)N)[N+](=O)[O-]

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Nitrobenzamide
Punto de fusión 198°C to 202°C
Cantidad 25 g
Beilstein 639263
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.14
Porcentaje de pureza ≥98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'