Learn More
4-Nitroanisol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041540
39.13 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-17-4
C7H7NO3
153.14
MFCD00007327
BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
7485
CHEBI:1911
1-metoxi-4-nitrobenceno
COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
100-17-4
C7H7NO3
153.14
MFCD00007327
BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
7485
CHEBI:1911
1-metoxi-4-nitrobenceno
COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Nitroanisole
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 51.0°C to 53.0°C
Color Marrón a verde
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 260.0°C
Temperatura de inflamación 130°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4OCH3
Cantidad 250 g
Beilstein 06, 230
Índice Merck 15, 6671
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: 0.468g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.