Learn More
4-nitro-L-fenilalanina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Cantidad | 1 g |