missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 4-nitro-alfa-toluenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028463
27.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4025-75-6
C7H6ClNO4S
235.638
MFCD00034030
CAXRPEAFHWDFTD-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 4-nitrophenyl methanesulfonylchloride, 4-nitrobenzylsulfonyl chloride, 4-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, acmc-20afqe, pubchem21404, 4-nitrobenzyl sulfonyl chloride, 4-nitrobenzyl sulphonyl chloride, 4-nitrophenylmethanesulfonylchloride, chloro 4-nitrophenyl methyl sulfone
2794642
cloruro de (4-nitrofenil)metanosulfonilo
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4025-75-6
C7H6ClNO4S
235.638
MFCD00034030
CAXRPEAFHWDFTD-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 4-nitrophenyl methanesulfonylchloride, 4-nitrobenzylsulfonyl chloride, 4-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, acmc-20afqe, pubchem21404, 4-nitrobenzyl sulfonyl chloride, 4-nitrobenzyl sulphonyl chloride, 4-nitrophenylmethanesulfonylchloride, chloro 4-nitrophenyl methyl sulfone
2794642
cloruro de (4-nitrofenil)metanosulfonilo
C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]

It is used as an intermediate in organic syntheses, pharmaceuticals.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.

Solubilidad
Reacciona con el agua.

Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, bases y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 91°C to 92°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.64
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'