Learn More
Alfa Aesar™ 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoxazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63601.MD
Detalles adicionales : CAS : 573759-00-9 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450379
  • 63.70€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
573759-00-9
232.118
4-nitro-2-trifluoromethyl benzo d oxazole, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoxazole, 4-nitro-2-trifluoromethyl-1,3-benzoxazole, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoxazole, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzooxazole
4-nitro-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
C8H3F3N2O3
MVYGNYLHXPFQJV-UHFFFAOYSA-N
21875019
C1=CC(=C2C(=C1)OC(=N2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoxazole
573759-00-9
4-nitro-2-trifluoromethyl benzo d oxazole, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoxazole, 4-nitro-2-trifluoromethyl-1,3-benzoxazole, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoxazole, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzooxazole
C1=CC(=C2C(=C1)OC(=N2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
232.118
232.12
97%
250mg
C8H3F3N2O3
MVYGNYLHXPFQJV-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-2-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
21875019
Solid
Videos
SDS Documentos