Learn More
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, ACROS Organics™
37.50€ - 137.10€
CAS 320-37-6
Fórmula molecular C8H4F3NO4
Molecular Weight (g/mol) 235.118
Número MDL MFCD04039246
InChI Key BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid&, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 2782737
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10011214 SDS Acros Organics
399870050
5g Glass bottle 137.10€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
10514944 SDS Acros Organics
399870010
1g Glass bottle 37.50€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
320-37-6
235.118
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
2782737
C8H4F3NO4
MFCD04039246
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid&, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Glass bottle
138.0°C to 142.0°C
320-37-6
100.0
C8H4F3NO4
MFCD04039246
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
235.118
235.12
97%
Authentic
White
5g
96.0
97%
O2NC6H3(CF3)CO2H
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid&, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C(=O)O
2782737
Crystalline Powder
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.