Learn More
Ácido 4-nitro-2-(trifluorometil)benzoico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10514944
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
320-37-6
C8H4F3NO4
235.12
MFCD04039246
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
2782737
ácido 4-nitro-2-(trifluorometil)benzoico
OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
320-37-6
C8H4F3NO4
235.12
MFCD04039246
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
2782737
ácido 4-nitro-2-(trifluorometil)benzoico
OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138.0°C to 142.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H3(CF3)CO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.