Learn More
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 399870050
Detalles adicionales : CAS : 320-37-6 Peso : 0.05500kg
Cantidad. | 5g |
---|---|
Envase | Glass bottle |
320-37-6 | |
235.12 | |
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N | |
2782737 |
C8H4F3NO4 | |
MFCD04039246 | |
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid&, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C(=O)O |
Especificaciones
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid | |
Glass bottle | |
138.0°C to 142.0°C | |
320-37-6 | |
100.0 | |
C8H4F3NO4 | |
MFCD04039246 | |
BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N | |
235.12 | |
235.12 | |
97% |
Authentic | |
White | |
5g | |
96.0 | |
96% min. (GC) | |
O2NC6H3(CF3)CO2H | |
4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid&, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C(=O)O | |
2782737 | |
Crystalline Powder |
Seguridad y manipulación
- 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.