Learn More
4-Nitro-o-fenilenodiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-174320
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
99-56-9
C6H7N3O2
153.14
MFCD00007724
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
5111791
CHEBI:67116
4-nitrobenceno-1,2-diamina
NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
99-56-9
C6H7N3O2
153.14
MFCD00007724
RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
5111791
CHEBI:67116
4-nitrobenceno-1,2-diamina
NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Nitro-o-phenylenediamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 196.0°C to 201.0°C
Color Marrón-Rojo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H3(NH2)2
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 29
Índice Merck 15, 6710
Información de solubilidad Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in an aquous solution of hydrochloric acid, 20g/L aceton (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitro-o-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.