Learn More
Ácido 4-n-propilfenilborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4228886
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
134150-01-9
C9H13BO2
164.01
MFCD00859261
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
4100861
ácido (4-propilfenil)borónico
CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
134150-01-9
C9H13BO2
164.01
MFCD00859261
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
4-propylphenyl boronic acid, 4-propyl benzeneboronic acid, 4-propylphenylboronicacid, 4-n-propylphenylboronic acid, 4-n-propylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-propylphenyl, pubchem7892, acmc-209btz, 4-propylphenyboronic acid
4100861
ácido (4-propilfenil)borónico
CCCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylphenylboronic acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 111.0°C to 114.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)2C6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.01
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-n-Propylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.