Learn More
4-n-Propylphenol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228884
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass Bottle
645-56-7
MFCD00002395
KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
12580
CHEBI:34434
4-propylphenol
CCCC1=CC=C(C=C1)O
645-56-7
MFCD00002395
KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
12580
CHEBI:34434
4-propylphenol
CCCC1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylphenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22.0°C
Color Yellow
Densidad 0.9830g/mL
Punto de ebullición 232.0°C
Temperatura de inflamación 106°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C9H12O
Fórmula lineal CH3CH2CH2C6H4OH
Índice de refracción 1.5220 to 1.5240
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.983
Peso molecular (g/mol) 136.194
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-n-Propylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.