Learn More
4-n-Propylphenol, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 131620250
Detalles adicionales : CAS : 645-56-7 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 3145 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10423510
  • 93.90€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
645-56-7
136.194
KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
12580
4-propylphenol
C9H12O
MFCD00002395
4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
CHEBI:34434
CCCC1=CC=C(C=C1)O
Especificación
4-n-Propylphenol
106°C
Glass bottle
0.983
Yellow
25g
98.5
99%
CH3CH2CH2C6H4OH
4-n-propylphenol, p-propylphenol, phenol, 4-propyl, dihydrochavicol, phenol, p-propyl, 1-hydroxy-4-n-propylbenzene, p-n-propylphenol, 4-propyl-phenol, p-hydroxypropylbenzene, hydroxypropylbenzene, p
CCCC1=CC=C(C=C1)O
136.194
CHEBI:34434
Liquid
0.9830g/mL
Authentic
1.5220 to 1.5240
232.0°C
22.0°C
645-56-7
100.0
C9H12O
MFCD00002395
KLSLBUSXWBJMEC-UHFFFAOYSA-N
4-propylphenol
12580
136.19
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-n-Propylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación