Learn More
4-n-Propoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
4-n-Propoxyaniline is used as a reactant for preparation of aggrecanase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-n-propoxianilina se utiliza como reactivo para la preparación de inhibidores de agrecanasa.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,3 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
La 4-n-propoxianilina se utiliza como reactivo para la preparación de inhibidores de agrecanasa.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,3 g/l a 25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-n-Propoxyaniline |
Color | Marrón |
Temperatura de inflamación | 110°C (230°F) |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble (1.3g/L at 25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Líquido |