Learn More
Cloruro de 4-n-pentilbenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443953
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
49763-65-7
C12H15ClO
210.701
MFCD00000700
FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride
170812
cloruro de 4-pentilbenzoilo
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
49763-65-7
C12H15ClO
210.701
MFCD00000700
FBBRKYLXMNQFQU-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 4-pentyl, p-pentylbenzoyl chloride, 4-n-pentylbenzoyl chloride, 4-n-amylbenzoyl chloride, 4-pentyl-benzoyl chloride, 4-pentylbenzene-1-carbonyl chloride, acmc-20ambq, p-n-amyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl benzoyl chloride, 4-n-pentyl-benzoyl chloride
170812
cloruro de 4-pentilbenzoilo
CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
4-n-Pentylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 3-O-acyl derivative by reacting with betulinic acid. It is used as intermediates of liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-n-pentilbenzoilo se utilizó en la síntesis de derivados de 3-O-acilo, al reaccionar con ácido betulínico. Se utiliza como intermedio de cristales líquidos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-n-Pentylbenzoyl chloride
Densidad 1.034
Punto de ebullición 144°C to 145°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2207887
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.71
Porcentaje de pureza 98%