Learn More
ácido 4-n-octilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080984
41.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3575-31-3
C15H22O2
234.339
MFCD00042649
ZQLDNJKHLQOJGE-UHFFFAOYSA-N
4-n-octylbenzoic acid, benzoic acid, 4-octyl, p-octylbenzoic acid, para-octylbenzoic acid, benzoic acid, p-octyl, p-n-octyl benzoic acid, p-octyl benzoic acid, 4-n-octylbenzoicacid, p-n-octylbenzoic acid, maybridge1_001984
19147
Ácido 4-octilbenzoico
CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3575-31-3
C15H22O2
234.339
MFCD00042649
ZQLDNJKHLQOJGE-UHFFFAOYSA-N
4-n-octylbenzoic acid, benzoic acid, 4-octyl, p-octylbenzoic acid, para-octylbenzoic acid, benzoic acid, p-octyl, p-n-octyl benzoic acid, p-octyl benzoic acid, 4-n-octylbenzoicacid, p-n-octylbenzoic acid, maybridge1_001984
19147
Ácido 4-octilbenzoico
CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
4-n-Octylbenzoic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-n-Octilbenzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol, hexano caliente, etanol caliente y 2-propanol y tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-n-Octylbenzoic acid
Punto de fusión 97°C to 98°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1954607
Información de solubilidad Soluble in methanol,hot hexane,hot ethanol and 2-propanol and toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.34
Porcentaje de pureza 99%