missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4'-(n-Hexylsulfamoyl)acetanilide, 97%

183.00€ - 587.00€

Identificadores de productos químicos

Fórmula molecular C14H22N2O3S
Número MDL MFCD00577453
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447148 SDS Alfa Aesar™
H60667.03
1g 587.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
 
15457148 SDS Alfa Aesar™
H60667.MD
250mg 183.00€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

C14H22N2O3S
MFCD00577453

Especificaciones

4'-(n-Hexylsulfamoyl)acetanilide
C14H22N2O3S
298.4
1g
MFCD00577453
97%