Learn More
Cloruro de 4-n-hexiloxibenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11441003
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
39649-71-3
C13H17ClO2
240.727
MFCD00000690
DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N
170235
cloruro de 4-hexoxibenzoílo
CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
39649-71-3
C13H17ClO2
240.727
MFCD00000690
DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N
170235
cloruro de 4-hexoxibenzoílo
CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexyloxybenzoyl chloride
Punto de ebullición 203°C to 205°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 2210619
Sinónimo 4-n-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyloxy, p-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoylchloride, 4-hexyloxy-benzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoic acid chloride, 4-n-hexyl-oxybenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-hexyloxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.73
Porcentaje de pureza 98%