Learn More
4-n-Butoxi-2,6-difluoroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15495927
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxy-2,6-difluoroaniline
CAS 1373920-83-2
Fórmula molecular C10H13F2NO
Número MDL MFCD22201028
Cantidad 250 mg
Número UN UN2810
Sinónimo 4-n-butoxy-2,6-difluoroaniline
Clave InChI QJBXYVXNGAAECC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOC1=CC(F)=C(N)C(F)=C1
Nombre IUPAC 4-butoxi-2,6-difluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 201.22
PubChem CID 86277631
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido