Learn More
4-N-BOC-4-N-methylaminopiperidine, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15565906
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
108612-54-0
C11H22N2O2
214.31
MFCD02683051
DJJOYDXRUBOZON-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl piperidin-4-yl carbamate, 4-n-boc-4-n-methyl-aminopiperidine, 4-n-boc-4-n-methylaminopiperidine, tert-butyl n-methyl-n-piperidin-4-yl carbamate, 4-n-boc-n-methylamino piperidine, 4-boc-4-methylaminopiperidine, methyl-piperidin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-methyl-n-4-piperidyl carbamate, tert-butyl methylpiperidin-4-ylcarbamate, methyl-piperidine-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester
2756806
tert-butil N-metil-N-piperidin-4ilcarbamato
CN(C1CCNCC1)C(=O)OC(C)(C)C
108612-54-0
C11H22N2O2
214.31
MFCD02683051
DJJOYDXRUBOZON-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl methyl piperidin-4-yl carbamate, 4-n-boc-4-n-methyl-aminopiperidine, 4-n-boc-4-n-methylaminopiperidine, tert-butyl n-methyl-n-piperidin-4-yl carbamate, 4-n-boc-n-methylamino piperidine, 4-boc-4-methylaminopiperidine, methyl-piperidin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-methyl-n-4-piperidyl carbamate, tert-butyl methylpiperidin-4-ylcarbamate, methyl-piperidine-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester
2756806
tert-butil N-metil-N-piperidin-4ilcarbamato
CN(C1CCNCC1)C(=O)OC(C)(C)C
Nombre del producto químico o material 4-N-BOC-4-N-methylaminopiperidine
Punto de fusión 39.0°C to 41.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Espectro infrarrojo Authentic
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 98%
Cantidad 5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-N-Boc-4-N-Methyl-aminopiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.