Learn More
Isotiocianato de 4-morfolinofenilo, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Morpholinophenyl isothiocyanate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Sinónimo | 4-morpholinophenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholine, 4-morpholinophenylisothiocyanate, morpholine, 4-4-isothiocyanatophenyl, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholin, 4-morpholin-4-ylbenzenisothiocyanate, 4-4-morpholinyl phenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanato-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-isothiocyanatophenyl, 4-morpholin-4-yl phenyl isothiocyanate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.29 |
Porcentaje de pureza | 97% |