Learn More
Ácido 4-(morfolinometil)benzoico, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510340
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
62642-62-0
C12H15NO3
221.256
QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
703507
ácido 4-(morfolin-4-ilmetil) benzoico
C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
62642-62-0
C12H15NO3
221.256
QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
703507
ácido 4-(morfolin-4-ilmetil) benzoico
C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.25
Porcentaje de pureza 97%