Learn More
4-Morpholinobenzenecarbothioamide, 97%, Maybridge
Marca: Maybridge CC17418DA
Detalles adicionales : CAS : 519056-60-1 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. | 1g |
---|
519056-60-1 | |
222.306 | |
KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N | |
2795360 | |
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C(=S)N |
C11H14N2OS | |
MFCD04115379 | |
4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione | |
4-morpholin-4-ylbenzenecarbothioamide |
Especificaciones
1g | |
Amber glass bottle | |
96.5 | |
97% | |
MFCD04115379 | |
KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N | |
4-morpholin-4-ylbenzenecarbothioamide | |
2795360 | |
97% |
4-Morpholinobenzenecarbothioamide | |
519056-60-1 | |
100.0 | |
C11H14N2OS | |
4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione | |
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C(=S)N | |
222.306 | |
222.31 |