Learn More
4-Morpholinobenzenecarbothioamide, 97%, Maybridge™
75.60€ - 201.50€
CAS 519056-60-1
Fórmula molecular C11H14N2OS
Molecular Weight (g/mol) 222.306
Número MDL MFCD04115379
InChI Key KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2795360
IUPAC Name 4-morpholin-4-ylbenzenecarbothioamide
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10684935
SDS Ver documentos
Maybridge
CC17418CB
250mg 75.60€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
10451274
SDS Ver documentos
Maybridge
CC17418DA
1g 142.80€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
10694935
SDS Ver documentos
Maybridge
CC17418DE
5g 201.50€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
31-08-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
519056-60-1
222.306
KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
2795360
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
C11H14N2OS
MFCD04115379
4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
4-morpholin-4-ylbenzenecarbothioamide
Especificaciones
4-Morpholinobenzenecarbothioamide
250mg
96.5
97%
MFCD04115379
KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
4-morpholin-4-ylbenzenecarbothioamide
2795360
97%
Amber glass bottle
519056-60-1
100.0
C11H14N2OS
4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C(=S)N
222.306
222.31