Learn More
4-Morfolinoanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702034
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
2524-67-6
C10H14N2O
178.235
MFCD00006169
PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
75655
4-morfolin-4-ilanilina
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
2524-67-6
C10H14N2O
178.235
MFCD00006169
PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
75655
4-morfolin-4-ilanilina
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinoaniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 97%