Learn More
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol, 95+%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC17409EA
Detalles adicionales : CAS : 280556-71-0 Peso : 0.06000kg
Cantidad. 10g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10441274
  • 170.80€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
280556-71-0
193.246
4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
(4-morpholin-4-ylphenyl)methanol
C11H15NO2
KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
2776456
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)CO
Especificación
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol
10g
95%
4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)CO
193.246
193.24
Amber Glass Bottle
280556-71-0
C11H15NO2
KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
(4-morpholin-4-ylphenyl)methanol
2776456
95%
Videos
SDS Documentación