Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de 4 mL (13 mm), polipropileno transparente, vial de alta recuperación AP2000, 2,5 mL
Estos viales de 4 mL (13 mm) y 15 x 45 mm cuentan con un acabado de rosca 13-425 y se ajustan a una gran variedad de muestreadores automáticos.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-14
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Los viales de micromuestreo y de alta recuperación permiten una extracción de muestras máxima sin necesidad de insertos independientes.
- Etiqueta de escritura graduada disponible para facilitar la identificación de las muestras.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
Recomendados para los siguientes instrumentos:
- Thermo Scientific™Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (carrusel Wisp de 48 posiciones)
Especificaciones
13 mm | |
Transparente | |
Polipropileno | |
100 | |
Base cónica | |
Con rosca | |
Vial con cierre de rosca 13-425 | |
No |
15 mm | |
15 mm | |
4 mL | |
<15 μL | |
2,5 mL | |
45 mm | |
13-425 | |
2 mL |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.