Learn More
Ácido 4-metilvalérico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-169127
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
646-07-1
C6H12O2
116.15
MFCD00002803
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
12587
CHEBI:74903
4-ácido metilpentanoico
CC(C)CCC(=O)O
646-07-1
C6H12O2
116.15
MFCD00002803
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
4-methylvaleric acid, isocaproic acid, isohexanoic acid, pentanoic acid, 4-methyl, isobutylacetic acid, 4-methyl-pentanoic acid, valeric acid, 4-methyl, 4-methyl valeric acid, isocaproate, 4,4-dimethylbutanoic acid
12587
CHEBI:74903
4-ácido metilpentanoico
CC(C)CCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylvaleric acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -35.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9220g/mL
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH2COOH
Índice de refracción 1.4136 to 1.4156
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.922
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido