Learn More
Hidrato de 4-metilumbeliferil-N-acetil-β-D-galactosaminuro, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate |
Nombre de nota | 98% |
CAS | 36476-29-6 |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 190.0°C to 192.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de vidrio |