Learn More
4-Metilumbeliferil-beta-D-glucuronida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025609
33.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6160-80-1
C16H16O9
352.295
MFCD00036772
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
91553
CHEBI:1904
Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxano-2-carboxílico
CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6160-80-1
C16H16O9
352.295
MFCD00036772
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
4-methylumbelliferyl-beta-d-glucuronide, 4-methylumbelliferyl glucuronide, 4-methylumbelliferone glucuronide, mug trihydrate, 4-methylumbelliferyl beta-glucuronide, 4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-7-yl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-2h-chromen-7-yl oxy tetrahydro-2h-pyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxo-chromen-7-yl oxy-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,6s,5r-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yloxy-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-2-carboxylic acid, 2s,3s,4s,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-4-methyl-2-oxochromen-7-yl oxy oxane-2-carboxylic acid
91553
CHEBI:1904
Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxano-2-carboxílico
CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)C(=O)O)O)O)O
It is a fluorogenic substrate for measuring of β-glucoronidiase activity, for rapid sensitive identification of Escherichia coli. MUG is a substrate for glucuronidase. It is ideal for plant molecular study as a way to examine gene expression under various promoters. And while it works well for measuring activity in plant lysate and leaf disks, it can also work in whole plant assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un sustrato fluorogénico usado para la medición de la actividad de la ß-glucoronidiasa, para la identificación sensible y rápida de Escherichia coli. El MUG es un sustrato usado para la glucuronidasa. Es ideal para el estudio molecular de plantas como una manera de examinar la expresión génica bajo varios promotores. Y aunque funciona bien para medir la actividad en lisados de plantas y discos de hojas, también puede funcionar en ensayos de plantas enteras.
Solubilidad
Soluble en agua caliente.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de bases de metales alcalinos y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en congelador a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide
Cantidad 50 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot water.
Rotación óptica −106° (c=0.1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.3
Porcentaje de pureza 98%